Learn More
Thermo Scientific™ Aiguilles de rechange pour sonde ESI en spectrométrie de masse
Les aiguilles de rechange pour sonde ESI en spectrométrie de masse Thermo Scientific™ sont conçues pour les seringues à aiguilles amovibles.
19.60€ - 26.55€
Spécification
Type de produit | Aiguille de sonde ESI |
---|---|
Type de connexion | Amovible |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10631006
|
Thermo Scientific™
365RNLT1 |
LCQ XP, DECA, Advantage | |||||||
10027084
|
Thermo Scientific™
365RNLT2 |
LCQ MS | |||||||
10331065
|
Thermo Scientific™
365RNLT3 |
LCQ XSQ | |||||||
Description
Les aiguilles de rechange pour sonde ESI en spectrométrie de masse Thermo Scientific™ sont conçues pour les seringues à aiguilles amovibles.
Spécification
Aiguille de sonde ESI | |
Amovible |