Learn More
Thermo Scientific™ Margatoxine, 99+ %
528.00€ - 719.00€
Spécification
Description | White |
---|---|
Doser | 99+% |
CAS | 145808-47-5 |
Formule moléculaire | C178H286N52O50S7 |
Poids de la formule | 4178.95 |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
White | |
145808-47-5 | |
4178.95 | |
Margatoxin | |
Peptide qui bloque les canaux de potassium dépendants de la tension Kv1,3 |
99+% | |
C178H286N52O50S7 | |
rMargatoxin; MgTx | |
Ambient temperatures | |
Poudre |