Learn More
Éclats de marbre, technique, taille des granulés de 20 à 30 mm, Fisher Chemical
20.40€ - 40.95€
Identifiants chimiques
CAS | 471-34-1 |
---|---|
Formule moléculaire | CCaO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.09 |
Numéro MDL | MFCD00010906 |
Clé InChI | VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | carbonate de calcium |
SMILES | [Ca++].[O-]C([O-])=O |
Description
Identifiants chimiques
471-34-1 | |
100.09 | |
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L | |
[Ca++].[O-]C([O-])=O |
CCaO3 | |
MFCD00010906 | |
carbonate de calcium |
Spécification
825°C | |
Blanc | |
Solide | |
MFCD00010906 | |
[Ca++].[O-]C([O-])=O | |
100.09 | |
Récipient de poudre en plastique |
471-34-1 | |
8 to 9 | |
CCaO3 | |
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L | |
carbonate de calcium | |
100.09g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- MARBLE CHIPS 2-3MM