Learn More
Invitrogen™ Human MAPK13 (p38 delta), His Tag Recombinant Protein
Human MAPK13 (p38 delta), His Tag Recombinant Protein
632.00€ - 7890.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_002745 |
---|---|
Alias de gène | MAPK13 (p38 δ) |
Famille des kinases | MAP Kinase Family |
Espèces | Human |
Recombinant | Recombinant |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11593487
|
Invitrogen™
PV3656 |
10μg |
632.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15448493
|
Invitrogen™
PR6835B |
100μg |
1826.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10414842
|
Invitrogen™
PV4017 |
1 mg |
7890.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
MAPK13 (p38 delta) transduces a variety of extracellular signals, including cytokine and environmental stress responses.
Spécification
NP_002745 | |
MAP Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
MAPK13 (p38 δ) | |
Human | |
His Tag |