Learn More
MAP3K6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène MAP3K6
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16815764
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
16212-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16805764
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
16212-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling cascades include MAPK or extracellular signal-regulated kinase (ERK), MAPK kinase (MKK or MEK), and MAPK kinase kinase (MAPKKK or MEKK). MAPKK kinase/MEKK phosphorylates and activates its downstream protein kinase, MAPK kinase/MEK, which in turn activates MAPK. The kinases of these signaling cascades are highly conserved, and homologs exist in yeast, Drosophila, and mammalian cells. MEKK6 activates the JNK, but not ERK or p38 kinase pathways.
Spécification
Spécification
MAP3K6
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O95382, Q9WTR2
313022, 53608, 9064
MAP3K6 Fusion Protein Ag9206
Primary
-20°C
MAP3K6
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ASK2, MAP3K6, MAPKKK6, MEKK6
Map3k6
IgG
Antigen Affinity Chromatography