Learn More
Invitrogen™ Human MAP3K11 (MLK3), GST Tag Recombinant Protein
Human MAP3K11 (MLK3), GST Tag Recombinant Protein
634.00€ - 7890.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_002410.1 |
---|---|
Alias de gène | MAP3K11 (MLK3) |
Famille des kinases | MLK Kinase Family |
Espèces | Human |
Recombinant | Recombinant |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12634770
|
Invitrogen™
PR6962A |
100μg |
1826.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10342163
|
Invitrogen™
PV4009 |
1mg |
7890.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11593527
|
Invitrogen™
PV3788 |
10 μg |
634.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
MAP3K11 (MLK3) activates both the p38 MAP kinase and c-Jun kinase pathways.
Spécification
NP_002410.1 | |
MLK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
MAP3K11 (MLK3) | |
Human | |
GST Tag |