Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre Ubbelohde manuel
Détermine de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien. Le viscosimètre Ubbelohde manuel SI Analytics™ présente des traits de graduation pour garantir son contrôle au moyen de mesures manuelles.
Marque:  SI Analytics™ 285400107
Code produit. 12088163
  • 505.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Convient pour les mesures manuelle et automatique des liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
  • Le débit minimum recommandé est de 200 secondes
  • Étalonné avec constante pour la mesure manuelle
  • Quantité de remplissage de 15 à 20 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Viscosimètre
Longueur de 290 mm
DIN 51 562 partie 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)
Pour la détermination de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien
15 à 25 ml
Oui
3 K
Marques d’anneau
Diamètre de capillaire de 2,65 mm