Learn More
Fisherbrand™ Pince à sertir manuelle, en acier, pour joints amovibles ou à déchirer
Ces outils de sertissage permettent de boucher les flacons de façon reproductible et sécurisée.
Marque:  Fisherbrand™ 13 06 0319
Code produit. 11844970
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Pince à sertir
  • Manuel
  • Acier
  • Non autoclavable
  • Réglable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pince à sertir de 13 mm
Acier
Pour bouchons à bascule déchirables
13 mm
Non autoclavable