Learn More
Fisherbrand™ Pince à sertir manuelle, en acier, pour joints amovibles ou à déchirer
Ces outils de sertissage permettent de boucher les flacons de façon reproductible et sécurisée.
Marque:  Fisherbrand™ 28 06 0190
817.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11829440
  • 865.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Pince à sertir
  • Manuel
  • Acier
  • Non autoclavable
  • Réglable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pince à sertir de 28 mm
Acier
Pour flacons à couvercle rabattable/bascule
28 mm
Non autoclavable