Learn More
Fisherbrand™ Pince à sertir manuelle, en acier, pour joints amovibles ou à déchirer
Ces outils de sertissage permettent de boucher les flacons de façon reproductible et sécurisée.
Marque: Fisherbrand™ 13 06 0069
584.25 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pince à sertir
- Manuel
- Acier
- Non autoclavable
- Réglable
Spécification
Pince à sertir de 13 mm | |
Acier | |
Pour flacons à couvercle rabattable/bascule |
13 mm | |
Non autoclavable |