Learn More
Mannitol, poudre, multiofficinal, USP, J.T.Baker™
392.00€ - 1135.00€
Identifiants chimiques
CAS | 69-65-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 182.17 |
Numéro MDL | MFCD00064287 |
Clé InChI | FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex |
CID PubChem | 6251 |
ChEBI | CHEBI:16899 |
SMILES | OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15351791
|
Avantor J.T.Baker
2553-01 |
500 g | Flacon poly |
392.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15538024
|
Avantor J.T.Baker
2553-05 |
2.5 kg | Flacon poly |
1135.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
69-65-8 | |
182.17 | |
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N | |
6251 | |
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO |
C6H14O6 | |
MFCD00064287 | |
d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex | |
CHEBI:16899 |
Spécification
Mannitol | |
C6H14O6 | |
1L = 1.52kg | |
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N | |
(2R,3R,4R,5R)-hexane-1,2,3,4,5,6-héxol | |
6251 | |
182.17 | |
Poudre |
69-65-8 | |
MFCD00064287 | |
d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex | |
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO | |
182.17 | |
CHEBI:16899 | |
Multiofficinal / USP |