Learn More
Masterflex™ Électrovanne de mélange du collecteur
Offre une faible consommation d’énergie, un volume mort minimal et un temps de réponse rapide pour tous vos besoins de mélange. Les électrovannes de mélange sont fournies avec des fils de plomb de 15 po (jauge de 26) revêtus de PTFE.
Marque:  Masterflex™ 01356-05
Code produit. 11760299
  • 1015.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Excellent pour de multiples systèmes de contrôle des liquides ou des gaz avec des fluides agressifs ou de haute pureté
  • Pièces humides en PTFE ou PEEK
  • Utilisation continue et durée de vie élevée
  • Adapté a un entretien sous pression ou sous vide
  • Circuit de circulation : 3 Solénoïde, 3 entrée, 1 sortie
Spécification
Spécification
Électrovanne de mélange du collecteur
70°C
PEEK, PTFE
158°F
UNF 1/4 po à 28
Orifice d’entrée : 20 psi, port commun : 35°psi