Learn More
Tellurure de manganèse, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Manganese telluride |
Couleur | Gris |
Forme physique | Grumeaux |
Quantité | 10 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 182.54 |
Pourcentage de pureté | 99.9% |