Learn More
Étalon de manganèse, 1000 mg/l dans 2 % de HNO3, (qualité assurance), SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Quantité:
30 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Flacon poly
Description
Étalon inorganique conçu pour AA, ICP, ICP / MS, IC, XRF et autres instrumentations analytiques
- Étalon de manganèse
- Fabriqué avec de l'eau ASTM type I.
- Concentration 1000 μg/ml
- Volume 250 ml
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Manganese Standard |
Conditionnement | Flacon poly |
% min. CAS | 0.1, 2.0, 97.9 |
Quantité | 250 mL |
% max. CAS | 0.1, 2.0, 97.9 |
Certificat d’analyse | Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. |
Qualité | Assurance |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P361 + P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: nitric acid