Learn More
Étalon de manganèse pour ICP, 10 000 μg/ml dans 5 % HNO3, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
91.19€ - 289.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Mn |
Poids moléculaire (g/mol) | 54.94 |
Numéro MDL | MFCD00011111 |
Clé InChI | PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 23930 |
ChEBI | CHEBI:35154 |
Nom IUPAC | manganèse |
SMILES | [Mn] |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10531953
|
SPEX Certiprep
PLMN2-3Y |
125 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois | N/A | |||||
10223912
|
SPEX Certiprep
PLMN2-3X |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
289.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Mn | 10 000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
54.94 | |
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:35154 | |
[Mn] |
Mn | |
MFCD00011111 | |
23930 | |
manganèse |
Spécification
Manganese Standard | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation | |
MFCD00011111 | |
[Mn] | |
54.94 | |
CHEBI:35154 | |
5% HNO3 |
7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. | |
Mn | |
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N | |
manganèse | |
23930 | |
Assurance |
Sécurité et traitement
missing translation for 'dotInformation' : Hazardous
Recommended Storage : Ambiant
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire