Learn More
Cible de pulvérisation de manganèse, 50,8 mm (2,0 po) de diamètre x 3,18 mm (0,125 po) d’épaisseur, 99,95 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific™
Code produit. 15494795
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Source de pulvérisation de magnétron
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese sputtering target
Note relative au nom 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
CAS 7439-96-5
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Mn
Numéro MDL MFCD00011111
Quantité 1 Ea.
Synonyme colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
Informations sur la solubilité Soluble in diluted acids. Insoluble in water.
Clé InChI PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mn]
Nom IUPAC manganèse
Poids moléculaire (g/mol) 54.94
CID PubChem 23930
ChEBI CHEBI:35154
Pourcentage de pureté 99.95%
Odeur Odorless
Forme Pressé à chaud