Learn More
Poudre de manganèse, <10 micron, 99,6 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
42.61€ - 241.20€
Identifiants chimiques
CAS | 7439-96-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Mn |
Poids moléculaire (g/mol) | 54.94 |
Numéro MDL | MFCD00011111 |
Clé InChI | PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds |
CID PubChem | 23930 |
ChEBI | CHEBI:35154 |
Nom IUPAC | manganèse |
SMILES | [Mn] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15476745
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045098.18 |
50 g |
42.61€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15486745
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045098.30 |
250 g |
81.61€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15496745
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045098.A1 |
1 kg |
241.20€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7439-96-5 | |
54.94 | |
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N | |
23930 | |
manganèse |
Mn | |
MFCD00011111 | |
colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds | |
CHEBI:35154 | |
[Mn] |
Spécification
Manganese | |
7439-96-5 | |
99.6% (Metals basis) | |
MFCD00011111 | |
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N | |
manganèse | |
23930 | |
Poudre |
Gris | |
Gray powder | |
Mn | |
colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds | |
[Mn] | |
54.94 | |
CHEBI:35154 |
Sécurité et traitement
Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P210-P240-P241-P264b-P280-P305+P351+P338-P370+P378q
H228-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-105-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Manganese powder
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Manganese
RUO – Research Use Only