Learn More
Pièces de manganèse, irrégulières, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
61.50€ - 368.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7439-96-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Mn |
Poids moléculaire (g/mol) | 54.94 |
Numéro MDL | MFCD00011111 |
Clé InChI | PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds |
CID PubChem | 23930 |
ChEBI | CHEBI:35154 |
Nom IUPAC | manganèse |
SMILES | [Mn] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11371298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010236.30 |
250 g |
61.50€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11351298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010236.A1 |
1 kg |
175.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11361298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010236.A7 |
5 kg |
368.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7439-96-5 | |
54.94 | |
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N | |
23930 | |
manganèse |
Mn | |
MFCD00011111 | |
colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds | |
CHEBI:35154 | |
[Mn] |
Spécification
Manganese | |
7439-96-5 | |
7.3g/cm3 at 20°C | |
Mn | |
colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds | |
[Mn] | |
54.94 | |
CHEBI:35154 | |
Pièces de forme irrégulière |
Gris | |
Gray irregularly shaped pieces | |
99.9% (Metals basis) | |
MFCD00011111 | |
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N | |
manganèse | |
23930 | |
54.94 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-105-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only