Learn More
Phosphure de manganèse, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
33.90€ - 90.20€
Identifiants chimiques
CAS | 12263-33-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Mn3P2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 226.76 |
Numéro MDL | MFCD00064736 |
Clé InChI | ZZDYLDYDQHMVJZ-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | Diphosphanetriide de trimanganèse(2+) |
SMILES | [P-3].[P-3].[Mn++].[Mn++].[Mn++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11351549
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014020.04 |
2 g |
33.90€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11361549
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014020.09 |
10 g |
90.20€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Manganese phosphide is used as a biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12263-33-1 | |
226.76 | |
ZZDYLDYDQHMVJZ-UHFFFAOYSA-N | |
[P-3].[P-3].[Mn++].[Mn++].[Mn++] |
Mn3P2 | |
MFCD00064736 | |
Diphosphanetriide de trimanganèse(2+) |
Spécification
Manganese phosphide | |
12263-33-1 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00064736 | |
ZZDYLDYDQHMVJZ-UHFFFAOYSA-N | |
Diphosphanetriide de trimanganèse(2+) | |
226.75 | |
Odorless |
1095°C | |
Poudre | |
Mn3P2 | |
Insoluble in water. | |
[P-3].[P-3].[Mn++].[Mn++].[Mn++] | |
226.76 | |
99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only