Learn More
Nanopoudre de manganèse, 30 à 50 nm, 99,9 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Forme : Couche de MN3O4 de 5-12 nm
sur devis - 1000.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7439-96-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Mn |
Poids moléculaire (g/mol) | 54.94 |
Numéro MDL | MFCD00011111 |
Clé InChI | PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds |
CID PubChem | 23930 |
ChEBI | CHEBI:35154 |
Nom IUPAC | manganèse |
SMILES | [Mn] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15476975
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045508.06 |
5 g |
sur devis
5g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15486975
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045508.14 |
25 g |
1000.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7439-96-5 | |
54.94 | |
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N | |
23930 | |
manganèse |
Mn | |
MFCD00011111 | |
colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds | |
CHEBI:35154 | |
[Mn] |
Spécification
Manganese | |
7439-96-5 | |
7.3g/cm3 at 20°C | |
Mn | |
colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds | |
[Mn] | |
54.94 | |
CHEBI:35154 |
Gris | |
Gray powder | |
99.9% (Metals basis) | |
MFCD00011111 | |
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N | |
manganèse | |
23930 | |
Nanopoudre |
Sécurité et traitement
Take precautionary measures against static discharges.
P210-P240-P241-P264b-P280-P305+P351+P338-P370+P378q
H228-H319
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-105-1
missing translation for 'tsca' : Yes
RUO – Research Use Only