Learn More
Tellurure de manganèse(IV), 99,9 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
100.00€ - 359.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12032-89-2 |
---|---|
Formule moléculaire | MnTe2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 310.138 |
Numéro MDL | MFCD00064703 |
Clé InChI | KDJKBQYOEWVJGP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | manganese ditelluride, manganese iv telluride, bis tellanylidene manganese, ditellanylidenemanganese, manganese telluride |
CID PubChem | 82829 |
Nom IUPAC | bis(tellanylidène)manganèse |
SMILES | [Mn](=[Te])=[Te] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11302238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013134.09 |
10 g |
100.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11392228
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013134.18 |
50 g |
359.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as an organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12032-89-2 | |
310.138 | |
KDJKBQYOEWVJGP-UHFFFAOYSA-N | |
82829 | |
[Mn](=[Te])=[Te] |
MnTe2 | |
MFCD00064703 | |
manganese ditelluride, manganese iv telluride, bis tellanylidene manganese, ditellanylidenemanganese, manganese telluride | |
bis(tellanylidène)manganèse |
Spécification
Manganese(IV) telluride | |
Pièces | |
MnTe2 | |
manganese ditelluride, manganese iv telluride, bis tellanylidene manganese, ditellanylidenemanganese, manganese telluride | |
KDJKBQYOEWVJGP-UHFFFAOYSA-N | |
bis(tellanylidène)manganèse | |
82829 | |
99.9% |
12032-89-2 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00064703 | |
Insoluble in water. | |
[Mn](=[Te])=[Te] | |
310.138 | |
310.14 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301
Toxique en cas d’ingestion.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 234-783-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only