Learn More
Tellurure de manganèse(IV), 99,9 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11392228
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
It is used as an organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12032-89-2
Formule moléculaire MnTe2
Poids moléculaire (g/mol) 310.138
Numéro MDL MFCD00064703
Clé InChI KDJKBQYOEWVJGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme manganese ditelluride, manganese iv telluride, bis tellanylidene manganese, ditellanylidenemanganese, manganese telluride
CID PubChem 82829
Nom IUPAC bis(tellanylidène)manganèse
SMILES [Mn](=[Te])=[Te]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(IV) telluride
Forme physique Pièces
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 310.14
Pourcentage de pureté 99.9%