Learn More
Oxyde de manganèse(IV), extra pur, SLR, précipité, Fisher Chemical
45.15€ - 66.90€
Identifiants chimiques
CAS | 1313-13-9 |
---|---|
Formule moléculaire | MnO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 86.94 |
Numéro MDL | MFCD00003463 |
Clé InChI | NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein |
CID PubChem | 14801 |
Nom IUPAC | dioxomanganèse |
SMILES | O=[Mn]=O |
Description
Identifiants chimiques
1313-13-9 | |
86.94 | |
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N | |
14801 | |
O=[Mn]=O |
MnO2 | |
MFCD00003463 | |
manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein | |
dioxomanganèse |
Spécification
535°C | |
Solide | |
MFCD00003463 | |
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N | |
dioxomanganèse | |
14801 | |
Cuve en verre |
1313-13-9 | |
MnO2 | |
manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein | |
O=[Mn]=O | |
86.94 | |
86.94g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Manganese(IV) oxide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.