Learn More
Oxyde de manganèse(IV) activé, Honeywell Fluka™
Technique, activé, ≥ 90 % (RT)
47.18€ - 139.44€
Identifiants chimiques
CAS | 1313-13-9 |
---|---|
Formule moléculaire | MnO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 86.94 |
Numéro MDL | MFCD00003463 |
Clé InChI | NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein |
CID PubChem | 14801 |
Nom IUPAC | dioxomanganese |
SMILES | O=[Mn]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15686090
|
Honeywell-Fluka
63548-250G |
250 g |
47.18€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15676090
|
Honeywell-Fluka
63548-1KG |
1 kg |
139.44€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Produits chimiques sans norme établie pour les niveaux de qualité et d’impuretés ou produits dont la pureté est < 90 %
- Variation possible de la couleur et de la forme physique
Identifiants chimiques
1313-13-9 | |
86.94 | |
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N | |
14801 | |
O=[Mn]=O |
MnO2 | |
MFCD00003463 | |
manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein | |
dioxomanganese |
Spécification
Manganese(IV) oxide activated | |
MnO2 | |
NONH for all modes of transport | |
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N | |
dioxomanganese | |
14801 | |
≥90% |
1313-13-9 | |
MFCD00003463 | |
manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein | |
O=[Mn]=O | |
86.94 | |
86.94g/mol |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : OP0350000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Manganese(IV) oxide activated
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H302 + H332-Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.