Learn More
Oxyde de manganèse(IV), 99 %, calibre -10, Thermo Scientific Chemicals
35.38€ - 305.52€
Identifiants chimiques
CAS | 1313-13-9 |
---|---|
Formule moléculaire | MnO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 86.94 |
Numéro MDL | MFCD00003463 |
Clé InChI | NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein |
CID PubChem | 14801 |
Nom IUPAC | dioxomanganese |
SMILES | O=[Mn]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11984141
|
Thermo Scientific Acros
222581000 |
100 g | Flacon en plastique |
35.38€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11994141
|
Thermo Scientific Acros
222585000 |
500 g | Flacon en plastique |
88.04€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11974141
|
Thermo Scientific Acros
222580025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
305.52€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydationIdentifiants chimiques
1313-13-9 | |
86.94 | |
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N | |
14801 | |
O=[Mn]=O |
MnO2 | |
MFCD00003463 | |
manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein | |
dioxomanganese |
Spécification
Manganese(IV) oxide | |
99+%, -100 mesh | |
99% | |
MnO2 | |
1479 | |
15,5795 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid | |
O=[Mn]=O | |
86.94 | |
86.94 | |
5.02 |
535.0°C | |
1313-13-9 | |
MnO2 | |
MFCD00003463 | |
01,637; 02,257; 03,191; 04,317; 05,422; 06,357; 08,312; 13,233; 14,200; 15,197; 16,202 | |
manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein | |
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N | |
dioxomanganese | |
14801 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée par inhalation.
Déclaration GHS P
Laver le visage, les mains et toute peau exposée soigneusement après manipulation.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
D
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-202-6
missing translation for 'rtecsNumber' : OP0350000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Manganese(IV) oxide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Manganese oxide
RUO – Research Use Only