Learn More
Phosphate de manganèse(III) hydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
32.76€ - 81.61€
Identifiants chimiques
CAS 104663-56-1
Formule moléculaire MnO4P
Poids moléculaire (g/mol) 149.91
Numéro MDL MFCD00209658
Clé InChI BECVLEVEVXAFSH-UHFFFAOYSA-K
CID PubChem 71317435
SMILES [Mn+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11403478
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17868.09
10 g
32.76€
10g
11413478
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17868.18
50 g
81.61€
50g
Description
Description
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un récipient hermétiquement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
104663-56-1
149.91
BECVLEVEVXAFSH-UHFFFAOYSA-K
[Mn+3].[O-]P([O-])([O-])=O
MnO4P
MFCD00209658
71317435
Spécification
Manganese(III) phosphate hydrate
MnO4P
Insoluble in water.
[Mn+3].[O-]P([O-])([O-])=O
149.91
149.91 (Anhydrous)
104663-56-1
MFCD00209658
BECVLEVEVXAFSH-UHFFFAOYSA-K
manganese(3+) phosphate
71317435
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H315-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante