Learn More
Acétate de manganèse(III) hydraté, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
85.60€ - 369.00€
Identifiants chimiques
CAS | 19513-05-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H9MnO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 232.07 |
Numéro MDL | MFCD00150022 |
Clé InChI | AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | manganese(3+) triacetate |
SMILES | [Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11377288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030519.09 |
10 g |
85.60€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11387288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030519.18 |
50 g |
369.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It acts as a mild and selective oxidizing agent in organic synthesis and materials science. Manganese(III) Acetate Dihydrate is also a reagent used for radical cyclizations and α-keto-acetoxylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
19513-05-4 | |
232.07 | |
AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K | |
[Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O |
C6H9MnO6 | |
MFCD00150022 | |
manganese(3+) triacetate |
Spécification
Manganese(III) acetate hydrate | |
Rose | |
C6H9MnO6 | |
MFCD00150022 | |
AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K | |
manganese(3+) triacetate | |
232.07 (Anhydrous) | |
Hygroscopic |
19513-05-4 | |
Cristalline | |
Mn(OOCCH3)3·xH2O | |
It is soluble in water. | |
[Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
232.07 | |
96% | |
1.59 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P260-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335-H336-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 213-602-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only