Learn More
Acétate de manganèse(III) dihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10420291 Tous les produits Thermo Scientific Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19513-05-4
Formule moléculaire C6H9MnO6
Poids moléculaire (g/mol) 232.07
Numéro MDL MFCD00150022
Clé InChI AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC manganese(3+) triacetate
SMILES [Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(III) acetate dihydrate
Note relative au nom 98%
Couleur Beige à brun-orangé
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodometry)
Formule linéaire (CH3CO2)3Mn·2H2O
Fieser 02,263; 04,318; 06,355; 07,221; 14,197; 16,200; 17,175; 01,532; 02,233; 04,276
Informations sur la solubilité Solubility in water: very soluble
Poids de la formule 268.09
Pourcentage de pureté 98%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Manganese(III) acetate dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.