Learn More
Sulfate de manganèse(II) tétrahydraté, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
36.80€ - 130.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10101-68-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H8MnO8S |
Poids moléculaire (g/mol) | 223.054 |
Numéro MDL | MFCD00149160 |
Clé InChI | CDUFCUKTJFSWPL-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | manganese sulfate tetrahydrate, manganese ii sulfate tetrahydrate, unii-f46lh60l4m, manganese sulphate, tetrahydrate, mnso4.4h2o, acmc-1c6k2, mn.so4.4h2o, manganese 2+ sulfate tetrahydrate, manganese ii sulphate tetrahydrate |
CID PubChem | 22572548 |
ChEBI | CHEBI:86358 |
Nom IUPAC | Sulfate de manganèse(2+) tétrahydraté |
SMILES | O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Mn+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11489577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22081.22 |
100 g |
36.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11499577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22081.36 |
500 g |
130.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Manganese(II) sulfate tetrahydrate is an essential mineral used in capsule, tablet and liquid form, which provides essential nutrients like vitamin, protein and in similar nutritional substance. It undergoes electrolysis to give manganese dioxide. Upon oxidation, it gives chemical manganese dioxide (CMD) and finds application in dry- cell batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe sulfate de manganèse(II) tétrahydraté est un minéral essentiel utilisé sous forme de gélules, de comprimés et de liquide. Il fournit également les nutriments essentiels tels que les vitamines, les protéines et on le retrouve dans des substances nutritionnelles similaires. Il subit une électrolyse pour donner du dioxyde de manganèse. Lors de l’oxydation, il donne du dioxyde de manganèse obtenu par voie chimique (CMD) et est utilisé dans la fabrication de piles sèches.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Il perd toute ses molécules d’eau à 400-450°. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
10101-68-5 | |
223.054 | |
CDUFCUKTJFSWPL-UHFFFAOYSA-L | |
22572548 | |
Sulfate de manganèse(2+) tétrahydraté |
H8MnO8S | |
MFCD00149160 | |
manganese sulfate tetrahydrate, manganese ii sulfate tetrahydrate, unii-f46lh60l4m, manganese sulphate, tetrahydrate, mnso4.4h2o, acmc-1c6k2, mn.so4.4h2o, manganese 2+ sulfate tetrahydrate, manganese ii sulphate tetrahydrate | |
CHEBI:86358 | |
O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Mn+2] |
Spécification
Manganese(II) sulfate tetrahydrate | |
(Base des métaux) | |
MnSO4·4H2O | |
UN3077 | |
Soluble in water. | |
O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Mn+2] | |
223.054 | |
CHEBI:86358 | |
99% |
10101-68-5 | |
H8MnO8S | |
MFCD00149160 | |
manganese sulfate tetrahydrate, manganese ii sulfate tetrahydrate, unii-f46lh60l4m, manganese sulphate, tetrahydrate, mnso4.4h2o, acmc-1c6k2, mn.so4.4h2o, manganese 2+ sulfate tetrahydrate, manganese ii sulphate tetrahydrate | |
CDUFCUKTJFSWPL-UHFFFAOYSA-L | |
Sulfate de manganèse(2+) tétrahydraté | |
22572548 | |
223.06 (151.00 Anhydrous) | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H373
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Déclaration GHS P
P260-P314-P501a
Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
Consulter un médecin en cas de malaise.
Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales.
Avertissement
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-089-9
missing translation for 'rtecsNumber' : OP1050000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
- Manganese(II) sulfate tetrahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sulfuric acid, manganese(2+) salt tetrahydrate, Manganese(II) sulfate
RUO – Research Use Only