Learn More
Sulfate de manganèse(II) monohydraté, ACS, 98,0-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals
50.20€ - 134.00€
Identifiants chimiques
CAS 10034-96-5
Formule moléculaire H2MnO5S
Poids moléculaire (g/mol) 169.01
Numéro MDL MFCD00149159
Clé InChI ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
CID PubChem 177577
ChEBI CHEBI:86364
Nom IUPAC sulfate de manganèse(2+) hydraté
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11357668
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
033341.36
500 g
50.20€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11367668
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
033341.A3
2 kg
134.00€
2kg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Manganese(II) sulfate monohydrate is used as a colorant in dyes, fertilizers, animal feeds and red glazes on porcelain. Further, it is used in paints, ceramics, nutrient and dietary supplement. It is involved in the preparation of manganese dioxide. In addition, it serves as a precursor to manganese metal and other manganese compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
10034-96-5
169.01
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
177577
sulfate de manganèse(2+) hydraté
H2MnO5S
MFCD00149159
manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
CHEBI:86364
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Manganese(II) sulfate monohydrate
Rose
98.0-101.0%
MFCD00149159
Soluble in water and alcohol. Insoluble in ether.
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
169.01
CHEBI:86364
ACS
2.95
10034-96-5
Poudre
H2MnO5S
manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
sulfate de manganèse(2+) hydraté
177577
169.02 (151.00 Anhydrous)
Pink powder
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P260-P280-P305+P351+P338-P310-P314-P501c
H318-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-089-9
missing translation for 'rtecsNumber' : OP0893500
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante