Learn More
Sulfate de manganèse (II) monohydraté, + 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10701234
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-96-5
Formule moléculaire H2MnO5S
Poids moléculaire (g/mol) 169.01
Numéro MDL MFCD00149159
Clé InChI ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
CID PubChem 177577
ChEBI CHEBI:86364
Nom IUPAC sulfate de manganèse(2+) hydraté
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 850.0°C
Nom chimique ou matériau Manganese(II) sulfate monohydrate
Point de fusion 700.0°C
Couleur Rose à blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Complexometry)
Formule linéaire MnSO4·H2O
Merck Index 15, 5804
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Poids de la formule 169.02
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Perte par calcination 10.0% to 12.0% (500°C)