Learn More
Sulfate de manganèse(II) monohydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
29.60€ - 259.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10034-96-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H2MnO5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 169.01 |
Numéro MDL | MFCD00149159 |
Clé InChI | ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate |
CID PubChem | 177577 |
ChEBI | CHEBI:86364 |
Nom IUPAC | manganese(2+) hydrate sulfate |
SMILES | O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11478237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17615.22 |
100 g |
29.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11488237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17615.36 |
500 g |
63.60€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11498237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17615.0E |
2500 g |
259.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Manganese(II) sulfate monohydrate acts as a colorant in dyes. It is used in the preparation of manganese and manganese dioxide. It finds application for remediation of manganese-deficient soil. It is also used in dry-cell batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe sulfate de manganèse(II) monohydraté agit comme colorant dans les teintures. Il est utilisé pour la préparation du manganèse et du dioxyde de manganèse. Il est utilisé pour l’assainissement des sols déficients en manganèse. Il est également utilisé pour les batteries à piles sèches.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Il perd toute ses molécules d’eau à 400-450°. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
10034-96-5 | |
169.01 | |
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L | |
177577 | |
manganese(2+) hydrate sulfate |
H2MnO5S | |
MFCD00149159 | |
manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate | |
CHEBI:86364 | |
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spécification
Manganese(II) sulfate monohydrate | |
3 to 3.5 | |
MFCD00149159 | |
14,5739 | |
Soluble in water and alcohol. Insoluble in ether. | |
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
169.01 | |
CHEBI:86364 | |
99% | |
Hygroscopic |
10034-96-5 | |
H2MnO5S | |
UN3077 | |
manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate | |
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L | |
manganese(2+) hydrate sulfate | |
177577 | |
169.02 (151.00 Anhydrous) | |
Odorless | |
2.95 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H373
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
P260-P280-P305+P351+P338-P310-P314-P501c
H318-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-089-9
missing translation for 'rtecsNumber' : OP0893500
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only