Learn More
Sulfate de manganèse(II) monohydraté, + 98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
21.00€ - 186.93€
Identifiants chimiques
CAS | 10034-96-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H2MnO5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 169.01 |
Numéro MDL | MFCD00149159 |
Clé InChI | ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate |
CID PubChem | 177577 |
ChEBI | CHEBI:86364 |
SMILES | O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10507562
|
Thermo Scientific Acros
423910050 |
5 g | Flacon en verre |
21.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10607041
|
Thermo Scientific Acros
423915000 |
500 g | Flacon en plastique |
57.99€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10053733
|
Thermo Scientific Acros
423910025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
186.93€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10034-96-5 | |
169.01 | |
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L | |
177577 | |
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
H2MnO5S | |
MFCD00149159 | |
manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate | |
CHEBI:86364 |
Spécification
850.0°C | |
700.0°C | |
Rose | |
98.0 to 101% (Complexometry) | |
MnSO4·H2O | |
15, 5804 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol | |
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
169.01 | |
CHEBI:86364 | |
≥98% | |
10.0% to 12.0% |
Manganese(II) sulfate monohydrate | |
10034-96-5 | |
Poudre | |
H2MnO5S | |
MFCD00149159 | |
manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate | |
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de manganèse(2+) hydraté | |
177577 | |
169.02 | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Risque présumé d’effets graves pour les organes par inhalation à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Appeler immédiatement
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'rtecsNumber' : OP0893500
- Manganese(II) sulfate monohydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.