Learn More
Perchlorate de manganèse(II) hexahydraté, 99,995 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
89.90€ - 1035.00€
Identifiants chimiques
CAS | 15364-94-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2H12MnO14 |
Poids moléculaire (g/mol) | 361.92 |
Numéro MDL | MFCD00150255 |
Clé InChI | AIFGVOMWPFMOCN-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | manganese perchlorate hexahydrate, manganese ii perchlorate hexahydrate, perchloric acid, manganese 2+ salt, hexahydrate, 2clo4.mn.6h2o, manganese 2+ diperchlorate hexahydrate, manganese 2+ ion hexahydrate diperchlorate, manganese ii hexahydrate diperchlorate ion, manganese ii perchlorate hexahydrate, reagent grade |
CID PubChem | 203855 |
Nom IUPAC | Manganèse(2+) ; diperchlorate ; hexahydrate |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Mn++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11488420
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044318.09 |
10 g |
89.90€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11498420
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044318.18 |
50 g |
309.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11478420
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044318.30 |
250 g | |||||||
Description
Manganese(II) perchlorate hexahydrate, is a good oxidizing agent and also acts as an intermediates in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
15364-94-0 | |
361.92 | |
AIFGVOMWPFMOCN-UHFFFAOYSA-L | |
203855 | |
O.O.O.O.O.O.[Mn++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O |
Cl2H12MnO14 | |
MFCD00150255 | |
manganese perchlorate hexahydrate, manganese ii perchlorate hexahydrate, perchloric acid, manganese 2+ salt, hexahydrate, 2clo4.mn.6h2o, manganese 2+ diperchlorate hexahydrate, manganese 2+ ion hexahydrate diperchlorate, manganese ii hexahydrate diperchlorate ion, manganese ii perchlorate hexahydrate, reagent grade | |
Manganèse(2+) ; diperchlorate ; hexahydrate |
Spécification
Manganese (II) perchlorate hexahydrate | |
15364-94-0 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00150255 | |
manganese perchlorate hexahydrate, manganese ii perchlorate hexahydrate, perchloric acid, manganese 2+ salt, hexahydrate, 2clo4.mn.6h2o, manganese 2+ diperchlorate hexahydrate, manganese 2+ ion hexahydrate diperchlorate, manganese ii hexahydrate diperchlorate ion, manganese ii perchlorate hexahydrate, reagent grade | |
AIFGVOMWPFMOCN-UHFFFAOYSA-L | |
Manganèse(2+) ; diperchlorate ; hexahydrate | |
203855 | |
99.995% | |
Hygroscopic |
165°C (decomposition) | |
Cristalline | |
Cl2H12MnO14 | |
UN1481 | |
Soluble in water,benzene,ethyl acetate | |
O.O.O.O.O.O.[Mn++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O | |
361.92 | |
361.93 (253.84 Anhydrous) | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H315-H319-H335
Peut aggraver un incendie ;
comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P220-P221-P280-P370+P378q-P501c
H272
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :PERCHLORATES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-390-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only