Learn More
Oxyde de manganèse(II), 99,99 %, (à base de métaux en traces), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Manganese(II) oxide |
Point de fusion | 1650.0°C |
Couleur | Vert |
Forme physique | Poudre cristalline et morceaux |
Quantité | 10 g |
Plage de pourcentage du dosage | 76.7 to 78.2% (Mn) (Complexometry) |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble |
Poids de la formule | 70.94 |
Pourcentage de pureté | 99.99% |
Qualité | Base de métaux à l’état de traces |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Manganese(II) oxide