Learn More
Nitrate de manganèse(II) tétrahydraté, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
46.13€ - 114.57€
Identifiants chimiques
CAS | 20694-39-7 |
---|---|
Formule moléculaire | MnN2O6·4H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 251.01 |
Numéro MDL | MFCD00149789 |
Clé InChI | ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | manganese ii nitrate tetrahydrate, manganese nitrate tetrahydrate, unii-03m0g68r5f, manganese 2+ ion tetrahydrate dinitrate, manganese dinitrate tetrahydrate, acmc-20akkk, nitric acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, ksc206g2f, mn.2no3.4h2o, manganese 2+ dinitrate tetrahydrate |
CID PubChem | 182616 |
Nom IUPAC | Manganèse(2+) ; dinitrate ; tétrahydraté |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Mn+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10117993
|
Thermo Scientific Acros
193462500 |
250 g | Flacon en plastique |
46.13€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10259833
|
Thermo Scientific Acros
193460010 |
1 kg | Flacon en plastique |
114.57€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
20694-39-7 | |
251.01 | |
ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N | |
182616 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Mn+2] |
MnN2O6·4H2O | |
MFCD00149789 | |
manganese ii nitrate tetrahydrate, manganese nitrate tetrahydrate, unii-03m0g68r5f, manganese 2+ ion tetrahydrate dinitrate, manganese dinitrate tetrahydrate, acmc-20akkk, nitric acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, ksc206g2f, mn.2no3.4h2o, manganese 2+ dinitrate tetrahydrate | |
Manganèse(2+) ; dinitrate ; tétrahydraté |
Specifications
Manganese(II) nitrate tetrahydrate | |
20694-39-7 | |
Crystals | |
Mn(NO3)2·4H2O | |
02,257 | |
manganese ii nitrate tetrahydrate, manganese nitrate tetrahydrate, unii-03m0g68r5f, manganese 2+ ion tetrahydrate dinitrate, manganese dinitrate tetrahydrate, acmc-20akkk, nitric acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, ksc206g2f, mn.2no3.4h2o, manganese 2+ dinitrate tetrahydrate | |
ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N | |
Manganèse(2+) ; dinitrate ; tétrahydraté | |
182616 | |
≥97.5% |
37.0°C | |
Rose | |
MnN2O6·4H2O | |
MFCD00149789 | |
10, 5555 | |
Solubility in water: 3800g/L (20°C) | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Mn+2] | |
251.01 | |
251.01 | |
Analytique |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée par inhalation.
Corrosif pour les voies respiratoires.<
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les
Mention d’avertissement GHS :danger
- Manganese(II) nitrate tetrahydrate
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.