Learn More
Nitrate de manganèse(II) hydraté, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
24.30€ - 310.00€
Identifiants chimiques
CAS | 15710-66-4 |
---|---|
Formule moléculaire | MnN2O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 178.95 |
Numéro MDL | MFCD00149788 |
Clé InChI | MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | manganese ii nitrate hydrate, acmc-1brrd, manganese nitrate hydrate, mn.2no3.h2o, manganese 2+ ion hydrate dinitrate, manganese 2+ hydrate dinitrate, manganese ii nitrate hydrate, puratronic, manganese 2+ nitrate-water 1/2/1 |
CID PubChem | 16211480 |
SMILES | [Mn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11356917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010806.04 |
2 g |
24.30€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11366917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010806.09 |
10 g |
82.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11376917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010806.18 |
50 g |
310.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Raw material for electrochemical synthesis of a LaMnO3 thin film coating on stainless steel substrates. Also useful precursors to the oxides of manganese.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
15710-66-4 | |
178.95 | |
MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N | |
16211480 |
MnN2O6 | |
MFCD00149788 | |
manganese ii nitrate hydrate, acmc-1brrd, manganese nitrate hydrate, mn.2no3.h2o, manganese 2+ ion hydrate dinitrate, manganese 2+ hydrate dinitrate, manganese ii nitrate hydrate, puratronic, manganese 2+ nitrate-water 1/2/1 | |
[Mn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spécification
Manganese(II) nitrate hydrate | |
15710-66-4 | |
Agrégats cristallins | |
MnN2O6 | |
manganese ii nitrate hydrate, acmc-1brrd, manganese nitrate hydrate, mn.2no3.h2o, manganese 2+ ion hydrate dinitrate, manganese 2+ hydrate dinitrate, manganese ii nitrate hydrate, puratronic, manganese 2+ nitrate-water 1/2/1 | |
MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N | |
dinitrate de manganèse(2+) ; hydrate | |
16211480 | |
Odorless | |
Pink Crystalline Aggregates |
∽26°C | |
Rose | |
99.999% (Metal basis) | |
MFCD00149788 | |
Soluble in water. | |
[Mn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
178.95 | |
178.95 (Anhydrous) | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H272-H302-H314-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :5,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-828-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only