Learn More
Fluorure de manganèse(II), Puratronic, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
239.19€ - 827.12€
Identifiants chimiques
CAS | 7782-64-1 |
---|---|
Formule moléculaire | F2Mn |
Poids moléculaire (g/mol) | 92.935 |
Numéro MDL | MFCD00016222 |
Clé InChI | CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | manganese ii fluoride, manganese fluoride mnf2, manganese fluorure french, manganese fluorure, mnf2, manganese fluoride di, manganese ii fluoride, anhydrous trace metals basis |
CID PubChem | 24528 |
Nom IUPAC | Difluoromanganèse |
SMILES | F[Mn]F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15407395
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047109.14 |
25 g |
239.19€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15417395
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047109.22 |
100 g |
827.12€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Manganese(II) fluoride is used in the production of special kinds of glass and lasers. It reacts with antimony pentafluoride in hydrofluoric acid to prepare a complex, Mn(SbF6)2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7782-64-1 | |
92.935 | |
CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L | |
24528 | |
F[Mn]F |
F2Mn | |
MFCD00016222 | |
manganese ii fluoride, manganese fluoride mnf2, manganese fluorure french, manganese fluorure, mnf2, manganese fluoride di, manganese ii fluoride, anhydrous trace metals basis | |
Difluoromanganèse |
Spécification
Manganese(II) fluoride | |
7782-64-1 | |
Poudre cristalline | |
F2Mn | |
MFCD00016222 | |
14,5729 | |
Soluble in dilute hydrogen fluoride,concentrated hydrochloric acid and nitric acid; Insoluble in water and alcohol. | |
F[Mn]F | |
92.935 | |
92.93 | |
Puratronic™ | |
3.98 g/mL |
856°C | |
Rouge | |
(Base des métaux) | |
MnF2 | |
UN3288 | |
manganese ii fluoride, manganese fluoride mnf2, manganese fluorure french, manganese fluorure, mnf2, manganese fluoride di, manganese ii fluoride, anhydrous trace metals basis | |
CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L | |
Difluoromanganèse | |
24528 | |
99.99% | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H315-H319-H335
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-960-0
missing translation for 'rtecsNumber' : OP0875000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only