Learn More
Fluorure de manganèse(II), poudre de cristaux rouges, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
59.00€ - 183.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7782-64-1 |
---|---|
Formule moléculaire | F2Mn |
Poids moléculaire (g/mol) | 92.935 |
Numéro MDL | MFCD00016222 |
Clé InChI | CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | manganese ii fluoride, manganese fluoride mnf2, manganese fluorure french, manganese fluorure, mnf2, manganese fluoride di, manganese ii fluoride, anhydrous trace metals basis |
CID PubChem | 24528 |
Nom IUPAC | Difluoromanganèse |
SMILES | F[Mn]F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11397207
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011527.09 |
10 g |
59.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11387207
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011527.18 |
50 g |
183.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Manganese(II) fluoride is used in the manufacture of special kinds of glass and lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7782-64-1 | |
92.935 | |
CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L | |
24528 | |
F[Mn]F |
F2Mn | |
MFCD00016222 | |
manganese ii fluoride, manganese fluoride mnf2, manganese fluorure french, manganese fluorure, mnf2, manganese fluoride di, manganese ii fluoride, anhydrous trace metals basis | |
Difluoromanganèse |
Spécification
Manganese(II) fluoride | |
7782-64-1 | |
Poudre cristalline | |
F2Mn | |
manganese ii fluoride, manganese fluoride mnf2, manganese fluorure french, manganese fluorure, mnf2, manganese fluoride di, manganese ii fluoride, anhydrous trace metals basis | |
CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L | |
Difluoromanganèse | |
24528 | |
Hygroscopic |
856°C | |
Rouge | |
99% | |
MFCD00016222 | |
Insoluble in water,alcohol. Soluble in dilute HF,conc. HCl or HNO3 | |
F[Mn]F | |
92.935 | |
92.93 | |
3.98 |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-960-0
missing translation for 'rtecsNumber' : OP0875000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only