Learn More
Chlorure de manganèse(II), ultra sec, 99,998 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
102.00€ - 335.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7773-01-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Mn |
Poids moléculaire (g/mol) | 125.84 |
Numéro MDL | MFCD00011114 |
Clé InChI | GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline |
CID PubChem | 10313134 |
ChEBI | CHEBI:63041 |
Nom IUPAC | Manganèse(2+) ;dichlorure |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11307008
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014697.06 |
5 g |
102.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11396998
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014697.14 |
25 g |
335.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Manganese(II) chloride is used in formation of an active Mn(0) species useful for radical cyclization reactions. It is used as catalyst, raw material for paint drier and antiknock agent for gasoline. It is also used in the production of pigments, dyes, car batteries, chemical reagents and trace elements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
7773-01-5 | |
125.84 | |
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L | |
10313134 | |
Manganèse(2+) ;dichlorure |
Cl2Mn | |
MFCD00011114 | |
manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline | |
CHEBI:63041 | |
[Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Spécification
1190°C | |
650°C | |
7773-01-5 | |
Billes | |
Cl2Mn | |
MFCD00011114 | |
14,5728 | |
Soluble in water(723g/L at 25 C) | |
[Cl-].[Cl-].[Mn++] | |
125.84 | |
CHEBI:63041 | |
99.998% | |
Ampoule | |
2.977 g/mL |
Manganese(II) chloride | |
Ultra dry | |
Rose | |
(Base des métaux) | |
MnCl2 | |
UN3288 | |
manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline | |
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L | |
Manganèse(2+) ;dichlorure | |
10313134 | |
125.84 | |
Odorless | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301
Toxique en cas d’ingestion.
P262-P264-P270-P280i-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P314-P330-P501c
H302-H318-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-869-6
missing translation for 'rtecsNumber' : OO9625000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only