Learn More
Chlorure de manganèse(II) tétrahydraté, poudre cristalline rose, Puratronic™, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
99.50€ - 364.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13446-34-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2H8MnO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 197.90 |
Numéro MDL | MFCD00149792 |
Clé InChI | CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | manganese(2+) tetrahydrate dichloride |
SMILES | O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11306917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010804.09 |
10 g |
99.50€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11316917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010804.18 |
50 g |
364.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Manganese chloride is used as a source of manganese ion in biological research, such as in studies of manganese uptake in rat liver. It has been substituted for magnesium chloride to investigate alterations in activity of the Herpes simplex virus type 1 DNA polymerase. It is also used in industrial applications such as dyeing and disinfecting, the purification of natural gas, and as a drying agent for linseed oil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13446-34-9 | |
197.90 | |
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Cl2H8MnO4 | |
MFCD00149792 | |
manganese(2+) tetrahydrate dichloride |
Spécification
Manganese(II) chloride tetrahydrate | |
13446-34-9 | |
Poudre cristalline | |
Cl2H8MnO4 | |
Soluble in water, pyridine and ethanol. Insoluble in ether. | |
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] | |
197.90 | |
Odorless | |
2.010 g/cm3 at 20°C |
58°C | |
Rose | |
99.999% (Metals basis) | |
MFCD00149792 | |
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L | |
manganese(2+) tetrahydrate dichloride | |
197.90 (125.84 Anhydrous) | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Porter un vêtement de protection approprié.
P260-P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P314-P330-P501c
H302-H318-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-869-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only