Learn More
Tétrahydrate de chlorure de manganèse(II), Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99 %
52.02€ - 144.64€
Identifiants chimiques
CAS | 13446-34-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2H8MnO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 197.90 |
Numéro MDL | MFCD00149792 |
Clé InChI | CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | manganese(2+) tetrahydrate dichloride |
SMILES | O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15693390
|
Honeywell-Fluka
31422-250G |
250 g |
52.02€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15683390
|
Honeywell-Fluka
31422-1KG |
1 kg |
144.64€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
13446-34-9 | |
197.90 | |
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Cl2H8MnO4 | |
MFCD00149792 | |
manganese(2+) tetrahydrate dichloride |
Spécification
Manganese(Ii) Chloride Tetrahydrate | |
Cl2H8MnO4 | |
MFCD00149792 | |
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L | |
manganese(2+) tetrahydrate dichloride | |
197.91g/mol | |
ACS/certifié pur |
13446-34-9 | |
MnCl2 · 4H2O | |
NONH for all modes of transport | |
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] | |
197.90 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
P273
H302-H412
missing translation for 'einecsNumber' : 231-869-6
missing translation for 'rtecsNumber' : OO9650000