Learn More
Chlorure de manganèse(II) tétrahydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
63.90€ - 77.81€
Identifiants chimiques
CAS 13446-34-9
Formule moléculaire Cl2H8MnO4
Poids moléculaire (g/mol) 197.90
Numéro MDL MFCD00149792
Clé InChI CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC manganese(2+) tetrahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10458220
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
M/1800/50
250 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10010260
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
M/1800/53
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
13446-34-9
197.90
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Cl2H8MnO4
MFCD00149792
manganese(2+) tetrahydrate dichloride
Spécification
58°C
Rouge
Poudre solide
MFCD00149792
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
197.90
Récipient de poudre en plastique
13446-34-9
4 to 6
Cl2H8MnO4
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
manganese(2+) tetrahydrate dichloride
197.91g/mol
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Manganese(II) chloride tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.