Learn More
Chlorure de manganèse(II) tétrahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
129.96€ - 184.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13446-34-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2H8MnO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 197.90 |
Numéro MDL | MFCD00149792 |
Clé InChI | CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | manganese(2+) tetrahydrate dichloride |
SMILES | O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Description
Identifiants chimiques
13446-34-9 | |
197.90 | |
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Cl2H8MnO4 | |
MFCD00149792 | |
manganese(2+) tetrahydrate dichloride |
Spécification
58°C | |
Red | |
Powder/Solid | |
MFCD00149792 | |
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] | |
197.90 | |
Plastic powder jar |
13446-34-9 | |
4 to 6 | |
Cl2H8MnO4 | |
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L | |
manganese(2+) tetrahydrate dichloride | |
197.91g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Manganese(II) chloride tetrahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.