Learn More
Chlorure de manganèse(II) tétrahydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
27.34€ - 87.03€
Identifiants chimiques
CAS | 13446-34-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2H8MnO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 197.90 |
Numéro MDL | MFCD00149792 |
Clé InChI | CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | manganese(2+) tetrahydrate dichloride |
SMILES | O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12387083
|
Thermo Scientific Acros
193451000 |
100 g | Flacon en verre |
27.34€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12397083
|
Thermo Scientific Acros
193455000 |
500 g | Flacon en verre |
87.03€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13446-34-9 | |
197.90 | |
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Cl2H8MnO4 | |
MFCD00149792 | |
manganese(2+) tetrahydrate dichloride |
Spécification
Manganese(II) chloride tetrahydrate | |
13446-34-9 | |
MnCl2·4H2O | |
07,222; 09,288 | |
Solubility in water: 1980g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether | |
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] | |
197.90 | |
Réactif ACS |
58.0°C | |
Cl2H8MnO4 | |
MFCD00149792 | |
15,5793 | |
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L | |
manganese(2+) tetrahydrate dichloride | |
197.91 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Provoque de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Manganese(II) chloride tetrahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.