Learn More
Chlorure de manganèse(II) tétrahydraté, ACS, 98,0-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals
31.70€ - 230.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13446-34-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2H8MnO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 197.90 |
Numéro MDL | MFCD00149792 |
Clé InChI | CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | manganese(2+) tetrahydrate dichloride |
SMILES | O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11317978
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036526.22 |
100 g |
31.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11327978
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036526.36 |
500 g |
71.30€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11465180
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036526.A3 |
2 kg |
230.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used in the production of dry cell batteries. It is a precursor material for antiknock compound methylcyclopentadienyl manganese tricarbony. It is also useful for coupling reactions as well as organic synthesis. It is a catalyst for fast and slow dehydrogenation of ball milled lithium alanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13446-34-9 | |
197.90 | |
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Cl2H8MnO4 | |
MFCD00149792 | |
manganese(2+) tetrahydrate dichloride |
Spécification
Manganese(II) chloride tetrahydrate | |
13446-34-9 | |
Cristalline | |
Cl2H8MnO4 | |
Soluble in water,pyridine and ethanol. Insoluble in ether. | |
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] | |
197.90 | |
ACS | |
Hygroscopic | |
2.01 |
58°C | |
Rose | |
98-101% | |
MFCD00149792 | |
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L | |
manganese(2+) tetrahydrate dichloride | |
197.90 (125.84anhydrous) | |
Odorless | |
Pink crystalline |
Sécurité et traitement
Porter un vêtement de protection approprié.
P260-P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P314-P330-P501c
H302-H318-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-869-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only