Learn More
Chlorure de manganèse(II) tétrahydraté, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
41.00€ - 443.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13446-34-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2H8MnO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 197.90 |
Numéro MDL | MFCD00149792 |
Clé InChI | CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | manganese(2+) tetrahydrate dichloride |
SMILES | O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11480740
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044442.06 |
5 g |
41.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11490740
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044442.14 |
25 g |
149.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11400750
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044442.22 |
100 g |
443.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as a source of manganese in biological research, in the production of dry cell batteries, and precursor to the antiknock compound. It is used in industrial applications such as dyeing disinfecting, the purification of natural gas, and as a drying agent for linseed oil. It is used in pigment manufacturing, fertilizers and in construction materials and also used in aluminum smelting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13446-34-9 | |
197.90 | |
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Cl2H8MnO4 | |
MFCD00149792 | |
manganese(2+) tetrahydrate dichloride |
Spécification
Manganese (II) chloride tetrahydrate | |
13446-34-9 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00149792 | |
Soluble in water,acetic acid,pyridine,and ethanol but insoluble in ether. | |
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++] | |
197.90 | |
99.99% | |
Hygroscopic |
58°C | |
Cristalline | |
Cl2H8MnO4 | |
14,5728 | |
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L | |
manganese(2+) tetrahydrate dichloride | |
197.90 (125.84 Anhydrous) | |
Odorless | |
2.010 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302
Nocif en cas d’ingestion.
P260-P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P314-P330-P501c
H302-H318-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-869-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only