Learn More
Chlorure de manganèse(II), cristaux/flocons roses, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
39.40€ - 303.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7773-01-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Mn |
Poids moléculaire (g/mol) | 125.84 |
Numéro MDL | MFCD00011114 |
Clé InChI | GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline |
CID PubChem | 10313134 |
ChEBI | CHEBI:63041 |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11391938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011868.36 |
500 g |
39.40€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11381938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011868.A3 |
2 kg |
72.30€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11301948
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011868.A9 |
10 kg |
303.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Manganese(II) chloride, plays an important role in the production of dry cell batteries. It is also used as a starting material to the methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl, which has antiknock property. Further, it is used in the formation of an active Manganese(0) species useful for radical cyclization. It is also used in 31P-NMR to determine the size and lamellarity of phospholipidvesicles reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7773-01-5 | |
125.84 | |
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L | |
10313134 | |
[Cl-].[Cl-].[Mn++] |
Cl2Mn | |
MFCD00011114 | |
manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline | |
CHEBI:63041 |
Spécification
1190°C | |
650°C | |
Rose | |
97% | |
MFCD00011114 | |
Soluble in water,pyridine and alcohol. Insoluble in ether. | |
[Cl-].[Cl-].[Mn++] | |
125.84 | |
CHEBI:63041 | |
Odorless | |
2.977 |
Manganese(II) chloride | |
7773-01-5 | |
Cristallin / paillette | |
Cl2Mn | |
manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline | |
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L | |
Manganèse(2+) ;dichlorure | |
10313134 | |
125.84 | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
P262-P264-P270-P280i-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P314-P330-P501c
H302-H318-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-869-6
missing translation for 'rtecsNumber' : OO9625000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.