Learn More
Carbonate de manganèse(II) hydraté, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10636222
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) carbonate hydrate
Note relative au nom 90%
CAS 34156-69-9
Forme physique Poudre amorphe couleur chamois
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (Complexometry)
Formule moléculaire CMnO3
Formule linéaire MnCO3·xH2O
Numéro MDL MFCD00149794
Synonyme manganese ii carbonate hydrate, co3.mn.h2o, manganese 2+ hydrate carbonate, manganese 2+ ion hydrate carbonate
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute inorganic acid, insoluble in alcohol, practically insoluble in common organic acids
Clé InChI XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Mn++].[O-]C([O-])=O
Nom IUPAC carbonate de manganèse(2+) hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 114.95
CID PubChem 24848673
Poids de la formule 114.95
Pourcentage de pureté 90%
Perte à la dessiccation 3% max. (105°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 3.12
Densité 3.1200g/mL
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Manganese(II) carbonate hydrate