Learn More
Carbonate de manganèse(II), 99,985 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
37.10€ - 497.00€
Identifiants chimiques
CAS | 598-62-9 |
---|---|
Formule moléculaire | CMnO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.946 |
Numéro MDL | MFCD00011116 |
Clé InChI | XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | manganese carbonate, manganese ii carbonate, manganous carbonate, manganese 2+ carbonate, natural rhodochrosite, manganese carbonate 1:1, rhodochrosite, manganese carbonate mnco3, unii-9zv57512zm, ccris 3660 |
CID PubChem | 11726 |
Nom IUPAC | manganèse(2+);carbonate |
SMILES | C(=O)([O-])[O-].[Mn+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11345057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040756.06 |
5 g |
37.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11335057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040756.14 |
25 g |
150.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11355057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040756.22 |
100 g |
497.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Manganese(II) carbonate is used in the production of manganese dioxide for dry-cell batteries and for ferrites, as an additive to plant fertilizers to cure manganese deficient crops. It is also used in health foods, in ceramics as a glaze colorant and flux, and in concrete stains, and as a hematinic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
598-62-9 | |
114.946 | |
XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L | |
11726 | |
C(=O)([O-])[O-].[Mn+2] |
CMnO3 | |
MFCD00011116 | |
manganese carbonate, manganese ii carbonate, manganous carbonate, manganese 2+ carbonate, natural rhodochrosite, manganese carbonate 1:1, rhodochrosite, manganese carbonate mnco3, unii-9zv57512zm, ccris 3660 | |
manganèse(2+);carbonate |
Spécification
Manganese(II) carbonate | |
598-62-9 | |
Poudre | |
CMnO3 | |
manganese carbonate, manganese ii carbonate, manganous carbonate, manganese 2+ carbonate, natural rhodochrosite, manganese carbonate 1:1, rhodochrosite, manganese carbonate mnco3, unii-9zv57512zm, ccris 3660 | |
XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L | |
manganèse(2+);carbonate | |
11726 | |
Odorless | |
3.125 |
350°C (decomposition) | |
Marron à violet | |
99.99% (metals basis) | |
MFCD00011116 | |
Soluble in water(0.065g/L),dilute inorganic acids. Insoluble alcohol. | |
C(=O)([O-])[O-].[Mn+2] | |
114.946 | |
114.95 | |
Light brown to violet powder |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 209-942-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only